Merck
HT29-MTX-E12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 12040401, human colon, Epithelial
Synonym(e):
HT29, HT29-MTX
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle
human colon
Verpackung
tube of 5 μg 12040401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12040401-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
HT29, HT29-MTX, Methotrexat, Schleimschicht, Darmdurchlässigkeit, orale Arzneimitteladsorption
Beschreibung der Zelllinie
HT29-Zellen wurden mit Methotrexat in reife Becherzellen differenziert. Schleimabsondernde HT29-MTX-Subklone wurden aus diesem Zellklon isoliert und in Bezug auf Tight-Junction-Bildung, Entwicklung von konfluenten Monoschichten und Produktion charakterisiert
DNA-Profil
STR-PCR-Daten:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 17
Nährmedium
DMEM + 2 mM Glutamin + 1 % nicht essenzielle Aminosäuren + 10 % fetales Kälberserum (FKS).
Subkultur-Routine
Teilen Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6 mit 0,25 % Trypsin/EDTA, 7,5–10 % CO2 bei 37 °C. Die empfohlene Impfdichte beträgt 2–4 x 10.000 Zellen/cm2.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundendienstvertreter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)