MES-SA/Dx-5
95051031, human uterus, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MES-SA/Dx-5, 95051031
Biologische Quelle
human uterus
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 47 (parent line MES-SA-45). Reported karyotype 47,XX,12qt,22q-t(5q,6p),-3,-4,-7,+t(3q?,7q),Mar1,+mar2,+Mar3
Morphologie
Epithelial
Produkte
High levels of Mdr1 mRNA and P-glycoprotein
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)