NCI-H929
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95050415, human unknown/unspecified, Lymphoblastoid
Synonym(e):
H929 Cell Line
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human unknown/unspecified
Verpackung
tube of 5 μg 95050415-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95050415-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Near-tetraploid (8q+)
Morphologie
Lymphoblastoid
Produkte
Immunoglobulin A (IgA)
Rezeptoren
Transferrin, CD38
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)