Merck
Zelllinie RAW 264.7 aus Murine
91062702, mouse blood, Macrophage
Synonym(e):
RAW264 7 Cells, RAW264.7 Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
Zelllinie RAW 264.7 aus Murine, Macrophage from blood, 91062702
Biologische Quelle
mouse blood
Wachstumsmodus
Semi-adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Macrophage
Produkte
Lysozyme
Rezeptoren
Immunoglobulin, complement
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Maus-Monozyten-Makrophage
Beschreibung der Zelllinie
Aus einem Aszites eines Tumors, der bei einer männlichen Maus durch intraperitoneale Injektion des Abelson-Leukämie-Virus (A-MuLV) hervorgerufen wurde, gebildet. Die Zellen pinozytieren Neutralrot und phagozytieren Zymosan. Zellen, die zur antikörperabhängigen Lyse von Schafserythrozyten und Tumorzielen fähig sind. Wachstum wird durch LPS gehemmt.
Anwendung
Die Zelllinie RAW 264.7 wird zur Untersuchung der entzündungshemmenden Wirkungen von Pristimerin verwendet. Sie wird außerdem für die Untersuchung der Internalisierung und des intrazellulären Überlebens von Listeria monocytogenes eingesetzt.
Stoffwechselstudien
Nährmedium
DMEM + 2 mM Glutamin + 10 % FBS/FCS (FBS)
Subkultur-Routine
Subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:2 bis 1:8 splitten, d. h. 2–4 x 10.000 Zellen/cm2 aussäen; 5 % CO2; 37 °C. Zellen mechanisch entfernen. Die Zellen sind semiadhärent, d. h., einige Zellen wachsen in Suspension, einige haften lose an der Oberfläche und andere sind abgeflacht und haften am Kolben. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Zellen nicht übermäßig wachsen und konfluieren, da dies zum Verlust der abgeflachten, adhärenten Zelleigenschaft führen kann.
Sonstige Hinweise
Für den Versand in den asiatisch-pazifischen Raum können zusätzliche Fracht- und Bearbeitungskosten anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.