MPC-11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91031103, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse blood
Verpackung
tube of 5 μg 91031103-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91031103-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Modal no. 67-70
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)