Merck
J558L
88032902, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Produktbezeichnung
J558L, 88032902
Biologische Quelle
mouse blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Mouse BALB/c myeloma
Beschreibung der Zelllinie
A mouse plasmacytoma used in transfection studies.
Anwendung
Transfection studies
Nährmedium
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)