LS180
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87021202, human colon, Epithelial-like
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human colon
Verpackung
tube of 5 μg 87021202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87021202-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 45 (2n=46)
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Carcinoembryonic antigen (CEA), Mucin
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)