GPNT
9061601, rat brain, Fusiform
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
GPNT, from rat brain, 09061601
Biologische Quelle
rat brain
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fusiform
Produkte
GPNT cells express tight junction proteins
Rezeptoren
P-glycoprotein, PECAM-1, ICAM-1, VCAM-1 Glut-1, transferrin receptor, MHC class I
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)