HS120052
DuraPorter® specimen transport box
clear, with blue handles
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120052
Größe
380x196x160 mm
Farbe
clear, with blue handles
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unit is autoclavable.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)