T98G Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090213, human brain, Not specified
Synonym(e):
T 98 G Cells, T-98G Cells, T98-G Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human brain
Beschreibung
Human Caucasian glioblastoma
Verpackung
tube of 5 μg 92090213-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090213-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
Morphologie
Not specified
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 13
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,20
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)