1301 Cell Line human
1051619, human blood, Lymphoblast
Synonym(e):
1301 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
1301 Cell Line human, 01051619, T-cell leukemia
Biologische Quelle
human blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Tetraploid
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.