ADAPA4621217-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 12 x 7–17 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 7–17 mL blood tubes
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638301 (NA)
Parameter
3,050 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
118 mm
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)