EP5810709008
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-62
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 250 mL rectangular buckets
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810709008
Parameter
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)