A3418
Anti-α1-Acid Glycoprotein antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
antigen 40.8 kDa (sedimentation velocity and diffusion studies)
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
quantitative precipitin assay: 1.5 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ORM1(5004)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss