Wichtige Dokumente
P3011
Kaliumthiocyanat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Kaliumrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (lit.)
SMILES String
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- α-Amino nitriles from tertiary amines.
- Polysubstituted 2-aminothiazoles from vinyl azides.
- Benzisothiazol-3(2H)-one derivatives from o-bromobenzamides.
- Diaryl thioethers from aryl halides.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?