Wichtige Dokumente
160601
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-p,p′-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat
97%
Synonym(e):
FerroZine™ Eisenreagenz, PDT-Disulfonat Mononatriumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na.H2O/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?