146617
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Trihydrat
98%
Synonym(e):
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatrium Hydrat, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin-disulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatriumbathophenanthrolindisulfonat Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
Löslichkeit
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?