Merck
G7893
Sigma-Aldrich
Glycerin
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
2.6-11.3 %
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
Glührückstand
≤0.0050%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): passes test
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycerol, auch als Glycerin bezeichnet, ist ein Zuckeralkohol. Es handelt sich um eine visköse Flüssigkeit, die geruchlos, farblos und hygroskopisch ist. Sie ist gut in Wasser löslich und kann auch mit Aldehyden, Ketonen, Essigsäure, Methyl- und Ethylacetaten reagieren und Acetale, Cetale und Glycerinacetate bilden. Sie findet zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie und Kosmetik.
Anwendung
Glycerin wird als Ausgangsmaterial oder Reaktant bei der chemischen Synthese verwendet.
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hovsep Mahdessian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8913-8918 (2014-06-14)
Genome-wide association studies have identified a locus on chromosome 19 associated with plasma triglyceride (TG) concentration and nonalcoholic fatty liver disease. However, the identity and functional role of the gene(s) responsible for these associations remain unknown. Of 19 expressed genes
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Tian Qiu et al.
Nature communications, 5, 5119-5119 (2014-11-05)
Biological microorganisms swim with flagella and cilia that execute nonreciprocal motions for low Reynolds number (Re) propulsion in viscous fluids. This symmetry requirement is a consequence of Purcell's scallop theorem, which complicates the actuation scheme needed by microswimmers. However, most
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological