Merck
1.04057
Supelco
Glycerin
greener alternative
(vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Trihydroxylpropan, 1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50161901
EG-Index-Nummer:
200-289-5
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.5% (GC)
98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
Methode(n):
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
2.6-11.3 % (v/v)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Free acid (CH3COOH)
≤0.003% Halogenated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acids and esters (as Butyric acid)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (any further impurity)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (impurity A)
≤0.5% Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities)
≤0.5% Water
≤10 ppm Aldehydes
≤3000 ppm Methanol
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 199 °C
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000005%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.0001%
Mn: ≤0.00001%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
heavy metals (as Pb): ≤0.00020%
SMILES String
OCC(O)CO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der 12 Prinzipien der Grünen Chemie erfüllen. Dieses Produkt ist ein biobasiertes Glycerin und steht im Einklang mit dem fünften Prinzip Grüner Chemie „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“ und dem siebten Prinzip „Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen“.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, ber. auf wasserfr. Substanz): ≥ Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf wasserfreier Substanz): 98,0 - 101,0 %
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 APHA
Aussehen der Lösung: entspricht
Acidität oder Alkalität: entspricht
Freie Säuren (CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Neutralität: entspricht
Brechungsindex (n 20/D): 1,470 - 1,475
Chlorid (Cl): ≤ 0,0010 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Halogenverbindungen (als Cl): ≤ 0,0030 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,00020 %
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000005 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,00001 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Methanol: ≤ 3000 ppm
Andere Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C): ...ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Acrolein und Glucose: entspricht
Aldehyde: ≤ 10 ppm
Diethylenglycol und verwandte Substanzen (Verunreinigung A): ≤ 0,1 %
Diethylenglycol und verwandte Substanzen (jede weitere Verunreinigung): ≤ 0,1 %
Diethylenglycol und verwandte Substanzen (Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0,5 %
Fettsäuren und Ester (als Buttersäure): ≤ 0,05 %
Von Schwefelsäure geschwärzte Substanzen: entspricht
Zucker: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3