Merck
W252506
Sigma-Aldrich
Glycerin
FCC, FG
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
FEMA-Nummer:
2525
Beilstein:
635685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E 422
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
palm oil
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycerin, eine süß schmeckende Flüssigkeit, ist geruchlos, farblos und von Natur aus viskos. Es kann natürlich sowie aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen werden. Glycerin ist für verschiedenste Anwendungen geeignet und ist eine der wertvollsten und vielseitigsten natürlichen chemischen Substanzen. Es kann als Weichmacher, Lösungsmittel, Süßungsmittel sowie in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika, Lebensmitteln und Toilettenartikeln verwendet werden. Es ist sehr stabil und kann leicht bei normalen Temperaturen aufbewahrt werden; es ist außerdem nicht reizend und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mohammad S Eram et al.
Biochimica et biophysica acta, 1850(9), 1842-1848 (2015-05-24)
Dysregulation of methylation of lysine 36 on histone H3 (H3K36) have been implicated in a variety of diseases including cancers. ASH1L and SETD2 are two enzymes among others that catalyze H3K36 methylation. H3K4 methylation has also been reported for ASH1L.
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Tian Qiu et al.
Nature communications, 5, 5119-5119 (2014-11-05)
Biological microorganisms swim with flagella and cilia that execute nonreciprocal motions for low Reynolds number (Re) propulsion in viscous fluids. This symmetry requirement is a consequence of Purcell's scallop theorem, which complicates the actuation scheme needed by microswimmers. However, most
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological