Merck
A4514
Sigma-Aldrich
Ammoniumchlorid
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
Beilstein:
4371014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
powder or crystals
pH-Wert
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 100 mg/mL
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammonium chloride is commonly used as fertilizer. It can be synthesized by neutralizing ammonia with hydrochloric acid. It shows high vapor pressure at higher temperature. It is employed as an electrolyte during the production of drycell batteries. Its crystal structure has been analyzed by powder and single crystal neutron diffraction methods. Ammonium chloride shows change in some of the physical characteristics on its addition to a high carbonate containing unfired and fired illitic shale.
Anwendung
Ammonium chloride may be used as a catalyst in the preparation of:
  • 3,4-dihydropyrimidin- 2-(1H)-ones
  • diindolylmethanes
  • 2-arylbenzothiazoles derivatives
  • 4(3H)-quinazolinones
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gowariker V, et al.
The Fertilizer Encyclopedia, 42-43 (2009)
Ammonium chloride; as a mild and efficient catalyst for the synthesis of some 2-arylbenzothiazoles and bisbenzothiazole derivatives.
Maleki B and Salehabadi H.
European Journal of Organic Chemistry, 1(4), 377-380 (2010)
Ammonium chloride catalyzed one-pot synthesis of diindolylmethanes under solvent-free conditions.
Azizian J, et al.
Catalysis Communications, 8(7), 1117-1121 (2007)
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Ammonium Chloride-Catalyzed One-Pot Synthesis of 4(3H)-Quinazolinones Under Solvent-Free Conditions.
Huang G, et al.
Synthetic Communications, 44(12), 1786-1794 (2014)