Wichtige Dokumente
798568
Ammoniumformat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
reagent grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?