Wichtige Dokumente
72061
Natriumtriphosphat pentabasisch
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Natrium-tripolyphosphat pentabasisch, penta-Natriumtriphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder
Konzentration
57-59% (calc. based on P2O5)
pH-Wert
9.0-10.0 (25 °C, 1% in H2O)
Löslichkeit
water: soluble 148 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChIKey
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)