Merck
71600
Sigma-Aldrich
Natriumhexametaphosphat
65-70% P2O5 basis
Synonym(e):
SHMP, Calgon, Grahamsches Salz, Natriumpolyphosphat, Phosphatglas, wasserlöslich, Polyphosphat Natriumsalz
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for analytical purposes
Form
solid
Konzentration
65-70% P2O5
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumhexametaphosphat ist ein anorganisches Polyphosphatsalz, das häufig als Korrosionshemmer, Emulgiermittel und Zahnaufhellungsmittel in Zahnpflegeformulierungen zum Einsatz kommt.
Anwendung
Natriumhexametaphosphat wird als Dispergiermittel zur Herstellung von Tonsuspensionen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmt für den zytologischen Nachweis von Naphthol-AS-D-Chloroacetatesterase im Blut, in Knochenmarkfilmen oder Touch-Gewebepräparationen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure and properties of binder gels formed in the system Mg (OH) 2?SiO 2?H 2 O for immobilisation of Magnox sludge.
Walling S A, et al.
Dalton Transactions, 44(17), 8126-8137 (2015)
The role of sodium hexametaphosphate in the dissolution process of kaolinite and kaolin.
Andreola F, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(7), 2113-2124 (2004)
Extrinsic stain removal with a sodium hexametaphosphate-containing dentifrice: comparisons to marketed controls.
Gerlach R, et al.
The Journal of Clinical Dentistry, 13(1), 10-14 (2002)
Akiko Tanaka et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 40(2), 212-219 (2017-02-06)
The effect of changes in the mucosal fluid volume on the nasal drug absorption of powder formulations was evaluated using warfarin (WF), piroxicam (PXC), and norfloxacin (NFX) as model drugs. Lactose and sodium chloride (NaCl), which are water soluble and
Final report on the safety assessment of Sodium Metaphosphate, Sodium Trimetaphosphate, and Sodium Hexametaphosphate.
Lanigan R S.
International Journal of Toxicology, 20, 75-89 (2001)