Wichtige Dokumente
676861
Cyclohexan
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Verunreinigungen
H2SO4, passes test
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?