Merck
5.89572
Sigma-Aldrich
Cyclohexan
anhydrous, 99.5%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
NACRES:
NA.22
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)