Merck
383066
Sigma-Aldrich
Blei(II)-perchlorat Trihydrat
ACS reagent, 98%
About This Item
Lineare Formel:
Pb(ClO4)2·3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
Assay
97.0-102.0% (ACS specification)
98%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
3.0-5.0 (25 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
SMILES String
O.O.O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.3H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;;;/h2*(H,2,3,4,5);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Lead(II) perchlorate trihydrate is a perchlorate compound. It leads to protonation of the pyridyl group on interaction with pyridyldithiafulvene ligands.
Anwendung
Lead(II) perchlorate trihydrate may be used in the synthesis of calix[4]arene thioamides and macrocyclic lead(II) complexes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation and Crystal Structures of Silver (I), Mercury (II), and Lead (II) Complexes of Oxathia-Tribenzo-Macrocycles.
Siewe AD, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(3), 725-725 (2013)
Pyridyldithiafulvene as N-ligand towards molybdenum carbonyl complexes and evidence of protonation through hydrolysis of lead perchlorate.
Guerro M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(7), 1367-1371 (2011)
Lower rim substituted p-tert-butyl calix [4] arene; Part 14. Synthesis, structures and binding studies of calix [4] arene thioamides.
Bochenska M, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 68(1-2), 75-83 (2010)