Wichtige Dokumente
276839
Zinkchlorid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
0.95-1.10 M (silver nitrate titration)
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?