Wichtige Dokumente
270482
2-Methoxyethanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonomethylether, Methylglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
6.17 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
548 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
24.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.050% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in the LC-MS of rat urine samples for determination of 2-methoxyethanol.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system, thymus
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43