Wichtige Dokumente
579548
Diethylenglycolmethylether
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Methyldiglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdichte
4.14 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
221 °C
Expl.-Gr.
1.38-22.7 %
dilution
(for general lab use)
Verunreinigungen
≤0.1% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Composition-explicit distillation curves of diesel fuel with glycol ether and glycol ester oxygenates: fuel analysis metrology to enable decreased particulate emissions.: Investigates the incorporation of diethylene glycol methyl ether into diesel fuels to reduce particulate emissions. This research is vital for environmental science, focusing on improving air quality and reducing the ecological impact of diesel engines (Smith BL et al., 2008).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?