1.15118
2-Methoxyethanol
for amino acid analysis
Synonym(e):
2-Methoxyethanol, Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether, Methylglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.17 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
548 °F
Expl.-Gr.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
Kinematische Viskosität
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 37 °C
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system, thymus
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List