Wichtige Dokumente
270342
2-Methylbutan
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonym(e):
Isopentan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11.17 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
8.3 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-160 °C
Dichte
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal