Wichtige Dokumente
320404
2-Methylbutan
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Isopentan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
11.17 psi ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
8.3 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-160 °C
Dichte
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?