Merck
241245
Sigma-Aldrich
Natriumacetat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
Beilstein:
3595639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
39021906
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on drying
pH-Wert
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Eignung
complies for IR spectroscopy
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumacetat ist eine hydrophile organische Verbindung, die durch die Behandlung von Essigsäure mit Natriumcarbonat oder Natriumhydroxid hergestellt werden kann. Es dient als Neutralisationsmittel, Katalysator, Lebensmittelzusatz und Puffer zur Erhaltung eines bestimmten pH-Werts.
Anwendung
Natriumacetat kann als Basis für die folgenden Synthesen verwendet werden:
  • Oxazolone durch die Erlenmeyer-Plöchl-Kondensationsreaktion von aromatischen Aldehyden und Hippursäure.
  • Zimtsäuren durch die Perkin-Reaktion zwischen aromatischen Aldehyden und Säureanhydriden.
Eine Mischung von Natriumacetat-Essigsäure-Puffer kann bei der Polybromierung von substituierten Imidazolen zur Synthese von polybromierten Imidazolen eingesetzt werden.
Es eignet sich auch als Katalysator in Tandem-Knoevenagel-Michael-Mehrkomponentenreaktionen.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
PREPARATION OF (S)-2-Allyl-2-methylcyclohexanone (Cyclohexanone, 2-methyl-2-(2-propen-1-yl)-, (2S)-).
Justin T Mohr et al.
Organic syntheses; an annual publication of satisfactory methods for the preparation of organic chemicals, 86, 194-211 (2009-01-01)
The liquid-chromatographic quantification of some synthetic colorants in soft drinks.
Trandafir I, et al.
Scientific Study and Research, 10(1), 73-82 (2009)
R E Kingston et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 4, Unit4-Unit4 (2008-02-12)
Three different methods for RNA preparation using guanidine are presented in this unit--a single-step isolation method employing liquid-phase separation to selectively extract total RNA from tissues and cultured cells and two methods that rely on a CsCl step gradient to
Listeria monocytogenes inhibition in refrigerated vacuum packaged turkey bologna by chemical additives.
Wederquist HJ, et al.
Journal of Food Science, 59(3), 498-500 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 995-995 (1994)