Wichtige Dokumente
S8750
Natriumacetat
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
pH-Wert
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Bei der Erlenmeyer-Plöchl-Reaktion zur Synthese von Oxazolonen durch die Kondensation von aromatischen Aldehyden und Hippursäure.
- Bei der Rhodium-katalysierten Kaskaden-Cyclisierung zwischen Benzoesäuren und Isocyanaten zur Synthese von N-substitutierten Phthalimiden.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable