Wichtige Dokumente
Z1900000
Zidovudin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3′-Azido-3′-Desoxythymidin, AZT, Azidothymidin, ZDV, Zidovudin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zidovudine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChIKey
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)