Merck
Y0000377
Ribavirin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ribavirin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChIKey
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614)
Allgemeine Beschreibung
Analog den Imidazol-Nukleotid-Zwischenprodukten in der Purin-Nukleotid-Biosynthese.
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ribavirin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase, aber auch viele andere Wirkmechanismen sind durch experimentelle Beweise gestützt.
Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fred Poordad et al.
The New England journal of medicine, 370(21), 1973-1982 (2014-04-15)
Interferon-containing regimens for the treatment of hepatitis C virus (HCV) infection are associated with increased toxic effects in patients who also have cirrhosis. We evaluated the interferon-free combination of the protease inhibitor ABT-450 with ritonavir (ABT-450/r), the NS5A inhibitor ombitasvir
Eric Druyts et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(7), 961-967 (2012-12-18)
A systematic review and meta-analysis were conducted to examine the efficacy and safety of pegylated interferon (peg-IFN) alfa-2a and peg-IFN alfa-2b plus ribavirin (RBV) in children and adolescents with chronic hepatitis C virus (HCV). Medline, Embase, and Cochrane Central Register
Michael Manns et al.
Lancet (London, England), 384(9954), 1597-1605 (2014-08-01)
An unmet need exists for interferon-free and ribavirin-free treatments for chronic hepatitis C virus (HCV) infection. In this study, we assessed all-oral therapy with daclatasvir (NS5A replication complex inhibitor) plus asunaprevir (NS3 protease inhibitor) in patients with genotype 1b infection
Chen-Hua Liu et al.
Annals of internal medicine, 159(11), 729-738 (2013-12-04)
Data are limited on the efficacy and safety of pegylated interferon plus ribavirin for patients with hepatitis C virus genotype 1 (HCV-1) receiving hemodialysis. To compare the efficacy and safety of combination therapy with pegylated interferon plus low-dose ribavirin and
Tung-Hung Su et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(19), 7844-7849 (2013-04-25)
MicroRNA-122 (miR-122) facilitates hepatitis C virus replication in vitro. Serum miR-122 has been implicated as a biomarker for various liver diseases; however, its role in chronic hepatitis C remains unclear. To address this issue, 126 patients with chronic hepatitis C