Merck
Y0000768
Etodolac for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Etodolac, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-essigsäure, NSC 282126
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etodolac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Etodolac for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-steroidaler Entzündungshemmer; nicht-selektiver Inhibitor von COX-1 und COX-2.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J A Balfour et al.
Drugs, 42(2), 274-299 (1991-08-01)
Etodolac is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) effective in the treatment of rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis, and in the alleviation of postoperative pain. Etodolac also provides relief of other types of pain, including that arising from gouty conditions
D C Brater et al.
Clinical rheumatology, 8 Suppl 1, 25-35 (1989-03-01)
The pharmacokinetics of etodolac, a new nonsteroidal anti-inflammatory drug, were compared in normal subjects, in patients with renal and hepatic disease, and in elderly patients. In 28 normal subjects, orally administered etodolac was rapidly absorbed. By 1.2 hours after ingestion
Shravan Kumar Tirunagari et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD007357-CD007357 (2009-07-10)
Etodolac is a selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor, with evidence of efficacy in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Its analgesic efficacy in postoperative pain has not been clearly established. There are no systematic reviews on Etodolac's use in this condition. To assess
O Hazut et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 49(9), 545-554 (2011-09-06)
COX inhibitors and β-adrenergic blockers were recently shown to reduce cancer progression in animal models through various mechanisms. These include the prevention of immune suppression during the critical perioperative period, and the preclusion of direct promoting effects of catecholamines and
N Zvaifler
Clinical rheumatology, 8 Suppl 1, 43-53 (1989-03-01)
Etodolac (Lodine, Ramodar, Ultradol), an anti-inflammatory, analgesic agent, is the first of a new class of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), the pyranocarboxylic acids. A review of the literature on numerous clinical studies showed that etodolac (200 to 600 mg/day) is