Wichtige Dokumente
Y0000659
Pyrrolidon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Pyrrolidinon, 2-Pyrrolidon, Butyrolactam
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2.9 (vs air)
API-Familie
levetiracetam, piracetam
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-25 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChIKey
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)