Wichtige Dokumente
Y0001970
Ameisensäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)