Merck
Y0000640
Digoxigenin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3β,12β,14β,21-Tetrahydroxy-20,(22)-norcholensäure-lacton, 3β,12β,14-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolid, 5β,20(22)-Cardenolid-3β,12β,14-triol, Lanadigigenin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.51
Beilstein:
96479
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
digitalis
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
InChIKey
SHIBSTMRCDJXLN-KCZCNTNESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Digoxigenin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Suzanne E McGaugh et al.
Nature communications, 5, 5307-5307 (2014-10-21)
Natural populations subjected to strong environmental selection pressures offer a window into the genetic underpinnings of evolutionary change. Cavefish populations, Astyanax mexicanus (Teleostei: Characiphysi), exhibit repeated, independent evolution for a variety of traits including eye degeneration, pigment loss, increased size
Joan Camunas-Soler et al.
Nucleic acids research, 43(5), 2767-2779 (2015-02-19)
DNA bis-intercalators are widely used in molecular biology with applications ranging from DNA imaging to anticancer pharmacology. Two fundamental aspects of these ligands are the lifetime of the bis-intercalated complexes and their sequence selectivity. Here, we perform single-molecule optical tweezers
Guillaume Cornelis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(41), E4332-E4341 (2014-10-01)
Syncytins are fusogenic envelope (env) genes of retroviral origin that have been captured for a function in placentation. Syncytins have been identified in Euarchontoglires (primates, rodents, Leporidae) and Laurasiatheria (Carnivora, ruminants) placental mammals. Here, we searched for similar genes in
François Redelsperger et al.
Journal of virology, 88(14), 7915-7928 (2014-05-03)
Syncytin genes are fusogenic envelope protein (env) genes of retroviral origin that have been captured for a function in placentation. Within rodents, two such genes have previously been identified in the mouse-related clade, allowing a demonstration of their essential role
Keisuke Fujita et al.
Nature communications, 3, 956-956 (2012-07-19)
Motor proteins are force-generating nanomachines that are highly adaptable to their ever-changing biological environments and have a high energy conversion efficiency. Here we constructed an imaging system that uses optical tweezers and a DNA handle to visualize elementary mechanical processes