Wichtige Dokumente
Y0000605
Loratadin Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-4-oxo-1-piperidincarboxylat, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
loratadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
InChIKey
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)