Merck
Y0000087
Metronidazol Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.10
Beilstein:
4032
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metronidazole
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
251-255 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Metronidazole impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
S Yang
Hua xi yi ke da xue xue bao = Journal of West China University of Medical Sciences = Huaxi yike daxue xuebao, 30(3), 345-346 (2002-09-06)
The 2-methyl-5(4)-nitromidazole(BH) is an ampholyte with acid and base. It is an intermediate of metronidazole. The amphoteric dissociation constant of BH determined by equimolar UV-spectrophotometry. The acidic dissociation constant pKa is 9.64 +/- 0.04 and the basic dissociation constant pKb
Madhava B Mallia et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(23), 7666-7670 (2006-09-05)
An iminodiacetic acid (IDA) derivative of 2-methyl-5-nitroimidazole was synthesized as a carrier molecule for radiolabeling with the gamma emitting radioisotope, 99mTc, for imaging hypoxic regions of tumors. The ligand was synthesized in excellent yield and labeled using freshly prepared [99mTc(CO)3(H2O)3]+
G Carignan et al.
Food additives and contaminants, 8(4), 467-475 (1991-07-01)
An unidentified metabolite of dimetridazole (DMZ), found in pig plasma, muscle and kidney, was shown by chromatography and spectroscopy to be 2-methyl-5-nitroimidazole (2-MNI), resulting from N-demethylation of DMZ. This route of degradation competes with the oxidation pathway previously described. The
Fa-qing Ye et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 40(2), 132-135 (2005-05-07)
To study the synthesis and antibacterial activity of ciprofloxacin derivatives. Ciprofloxacin derivatives were synthesized primarily from 2-methyl-5-nitroimidazol and ciprofloxacin through nucleophilic substitution. The antibacterial activity of the synthesized compounds were tested. Nine new compounds were synthesized. The structure of the
K Walczak et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 52(7), 935-941 (1998-07-14)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene salts of 2-methyl-4(5)-nitroimidazole or benzotriazole were obtained in crystalline form. Michael-type addition of these salts to (4S,5R)-(E)-4,6-di-O-acetyl-5-hydroxy-2-hexenal gave, after acetylation of the product, an isomeric mixture of acetylated 3-(azol-1-yl)-2,3-dideoxy-D-arabino-hexopyranosides and 3-(azol-1-yl)-2,3-dideoxy-D-ribo-hexofuranosides. Reaction of these peracetylated adducts with trimethylsilylated thymine