Y0000152
Tianeptin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tianeptin Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tianeptine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[S]1(N(c2c(cccc2)C(c3c1cc(cc3)Cl)NCCCCCCC(=O)O)C)([O-])[O-]
InChI
1S/C21H27ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23,27-28H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-2
InChIKey
KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)