Wichtige Dokumente
PHR1736
Venlafaxin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Venlafaxin -hydrochlorid, (+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]cyclohexanol-hydrochlorid, Effexor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 835
traceable to Ph. Eur. Y0000587
traceable to USP 1711268
API-Familie
venlafaxine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChIKey
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Venlafaxine Hydrochloride is the hydrochloride salt of venlafaxine, a non-tricyclic antidepressant and serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)