Wichtige Dokumente
Y0000090
Finasterid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(2-methyl-2-propyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-en-17β-carboxamid, N-tert.-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-en-17β-carboxamid, MK-906
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
finasteride
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)C=CC(=O)N2
InChI
1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
InChIKey
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRD5A2(6716)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)