Wichtige Dokumente
W460822
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
FEMA-Nummer:
4608
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.945
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
nutty; fruity
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.0 °F
Flammpunkt (°C)
93.89 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)