Merck
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
4306
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.942
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; fresh; green; floral; fruity
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.7 °F
Flammpunkt (°C)
75.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)