Merck
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure
≥95%, FG
Synonym(e):
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzolessigsäure, VMA, Vanillinmandelsäure, Vanillyl-mandelsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
FEMA-Nummer:
4660
Beilstein:
2213227
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Flavis-Nummer:
08.134
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sweet; vanilla
SMILES String
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)