Wichtige Dokumente
W455320
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; herbaceous; pear; tropical
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChIKey
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)